Merck
464872
Sigma-Aldrich
Lithiumdiphenylphosphid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Diphenyl lithium phosphide, Diphenylphosphine lithium salt, Diphenylphosphino)lithium, Lithiodiphenyl phosphide, Lithiodiphenylphosphine
Größe auswählen
100 ML
€ 256,00
€ 256,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 256,00
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2PLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 256,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65-67 °C
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
InChIKey
WKUYEGHEUWHKIU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)