Merck
771759
Sigma-Aldrich
2-Picolin-Boran Komplex
0.5 M in dichloromethane
Synonym(e):
2-Picoline borane complex solution, 2-Picoline borane complex
About This Item
Lineare Formel:
C6H7N · BH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
0.5 M in dichloromethane
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Dichte
1.297 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[BH3-][n+]1ccccc1C
InChI
1S/C6H10BN/c1-6-4-2-3-5-8(6)7/h2-5H,1,7H3
InChIKey
JWXUMNOOAYRPKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Environmentally benign reducing agent
Reactant for:
  • Reductive amination
  • N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation
  • Reductive alkoxyamination
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)