Merck
179752
Sigma-Aldrich
Boranpyridin-Komplex
~8 M BH3
Synonym(e):
NSC 10219, NSC 53324, Pyridinboran, Trihydro(pyridin)bor
Größe auswählen
5 G
€ 57,90
25 G
€ 125,00
100 G
€ 438,00
€ 57,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 57,90
25 G
€ 125,00
100 G
€ 438,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8BN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
eCl@ss:
39151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 57,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
~8 M BH3
Brechungsindex
n20/D 1.532 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-11 °C (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[BH3-][n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H8BN/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H3
InChIKey
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Der Boran-Pyridin-Komplex wird häufig als Reduktionsmittel für die reduktive Aminierung von Aldehyden und Ketonen eingesetzt.[1] Er ist der Ausgangsstoff zur Synthetisierung von Material auf Kohlenstoffbasis, BC4N.[2] Zusammen mit Iod kann er als Reagens für die Hydroborierung von Alkenen und Alkinen eingesetzt werden.[3]
Für:
  • Untersuchungen von Platzenergieverteilungsfunktionen gemäß der Toth-Isotherme für die Adsorption von Gasen an heterogenen Oberflächen
  • Herstellung von α−Alkyl-β-Hydroxyestern
  • Regioselektive Immobilisierung von kurzen Oligonukleotiden an Acrylcopolymergelen
  • Herstellung von mit viralen Peptidepitopen konjugierten Igs
  • Sintern von Siliciumcarbid
Reduktionsmittel für die Analyse von Oligosacchariden mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
Modifikator in geklärtem Sumpföl, der seine Karbonisierung zu Mesophasenpech beeinflusst
Vorsicht
Kann sich während der Lagerung dunkel verfärben.
Sonstige Hinweise
Kann überschüssiges Pyridin enthalten.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Casey J Krusemark et al.
Analytical chemistry, 80(3), 713-720 (2008-01-11)
A sequential reaction methodology is employed for the complete derivatization of protein thiols, amines, and acids in high purity under denaturing conditions. Following standard thiol alkylation, protein amines are modified via reductive methylation with formaldehyde and pyridine-borane. Protein acids are
Synthetic Communications, 23, 789-789 (1993)
Hydroboration with pyridine borane at room temperature.
Clay, Julia M and Vedejs, Edwin
Journal of the American Chemical Society, 127(16), 5766-5767 (2005)
Matthew A Zajac
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6899-6901 (2008-08-06)
Efforts to couple 4 with 12 employing base mediation are problematic due to the formation of 6. To circumvent this issue, 12 was converted to the pyridine borane complex (13). Alkylation of 4 with 13 provided 3 after removal of
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 717-717 (1984)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf