Merck
A6283
Sigma-Aldrich
Essigsäure
glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
glycerol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Essigsäure ist eine aliphatische organische Säure. Sie ist eine hygroskopische, korrosive Flüssigkeit mit einem essigähnlichen Geruch. Sie kann durch Oxidation von Acetaldehyd in Gegenwart von Mangan- oder Cobaltsalzen synthetisiert werden. Sie wird zum Synthetisieren von Essigsäureanhydrid, Celluloseacetat und Essigestern verwendet. Ihre Auswirkung auf die Zersetzung von historischem Papier wurde analysiert.
Anwendung
Essigsäure (AcOH) kann wie folgt verwendet werden:      
  • Als Reaktionslösungsmittel in vielen organischen Reaktionen wie z. B. Bromierung, Hydrolyse, Solvolyse, Reduktionen und Hydrierungen.      
  • Als Reagens in der Protonolyse von metallorganischen Verbindungen.
  • Als Acetylierungsmittel für die Acetylierung von elektronenreichen aromatischen Verbindungen.      
  • Als Katalysator bei der Synthese von Diindolylmethanen durch die Kondensationsreaktion von Indol und aromatischen Aldehyden.      
  • Als Lösungsmittelsystem zur Herstellung von 3,4-Dihydropyrimidin-2(1H)-on-Derivaten durch eine Biginelli-Reaktion von aromatischen Aldehyden, 1,3-Dicarbonylverbindungen und Harnstoff in Gegenwart eines Borsäure-Katalysators.
Essigsäure kann auch in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:     
  • Das katalytische System Mangan(III)-acetat/AcOH wird für die Umwandlung von Alkenen in Lactone verwendet.      
  • Eisensalze/AcOH wird für die Oxidation von 2-Methylnaphthalin zu 2-Methyl-1-naphthol in Gegenwart von H2O2 verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gute Stabilität gegenüber vielen Reagenzien     
  • Ausgezeichnete Löslichkeit von organischen Verbindungen in diesem Reagens
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Ash M and Ash I.
Handbook of Preservatives, 266-266 (2004)
Effects of NO2 and acetic acid on the stability of historic paper.
Menart Eet al.
Cellulose, 21(5), 3701-3713 (2014)
Acetic acid catalyzed carbon aerogels.
Brandt R, et al.
Journal of Porous Materials, 10(3), 171-178 (2003)
Maize Kernels-Fixation in FAA, Embedding, Sectioning and Feulgen Staining.
Kladnik A.
Bio-protocol, 3(15), e835-e835 (2013)
Protokolle
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.