Merck
176192
Sigma-Aldrich
Borantetrahydrofuran-Komplex -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Boran-THF (1:1), Borhydrid (BH3)-THF (1:1), Tetrahydrofuran-trihydroboran-Komplex, Trihydrido(tetrahydrofuran)boran
About This Item
Lineare Formel:
BH3OC4H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.94
Beilstein:
3668402
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Enthält
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChIKey
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Boran-Tetrahydrofuran-Komplex (BH3-THF) wird häufig als Reduktionsmittel in der organischen Synthese eingesetzt. Es wird auch als Reagens in Hydroborierungsreaktionen verwendet.[1][2]
Anwendung
BH3-THF kann als Reduktionsmittel für die Reduktion verschiedener funktioneller Gruppen wie Carboxylsäuren, Aldehyde, Ketone, Ester, Säurechloride, Nitrile, Epoxide, Amide, Lactone, Oxime und Imine zu entsprechenden Alkoholen und Aminen eingesetzt werden. Grignard-Reagenzien, Arylquecksilber, Arylthallium sowie Allyl- und Propargyllithium-Verbindungen reagieren mit BH3−THF, woraus Organoborane entstehen, die zu den entsprechenden Alkoholen, Phenolen und 1,3-Diolen oxidiert werden können.[1][2][3]
Des Weiteren eignet es sich:
  • Zur Synthetisierung des chiralen Borankatalysators, der bei der enantioselektiven Halo-Aldolreaktion zum Einsatz kommt.[1]
  • Zur Herstellung von 9-unsubstituierten Acridinen durch die Reduktion entsprechender Acridone.[2]
  • Zur Reduktion von Amidgruppen auf Nylonoberflächen zu sekundären Aminen.[3]
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Borane-Tetrahydrofuran
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Simple and convenient conversion of acridones into 9-unsubstituted acridines via acridanes using borane tetrahydrofuran complex
Desbois N, et al.
Tetrahedron Letters, 50(49), 6894-6896 (2009)
Nylon surface modification. Part 1. Targeting the amide groups for selective introduction of reactive functionalities
Jia X, et al.
Polymer, 47(14), 4916-4924 (2006)
Polymer, 47, 4916-4916 (2006)
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf