Wichtige Dokumente
759406
Triethylenglycoldimethacrylat
99%, cross-linking reagent polymerization reactions, 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Triethylenglycoldimethacrylat, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Enthält
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
n/D 1.4613
bp
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
1.074 g/mL
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
InChIKey
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
332.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
167 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)