Merck
234958
Sigma-Aldrich
1,4-Butandioldimethacrylat
95%, contains 200-300 ppm MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
BDDMA, Butandiol-Dimethacrylat, Tetramethylen-Methacrylat
Größe auswählen
100 G
€ 45,40
500 G
€ 157,00
€ 45,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 45,40
500 G
€ 157,00
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 45,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
200-300 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H18O4/c1-9(2)11(13)15-7-5-6-8-16-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3
InChIKey
XOJWAAUYNWGQAU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Formulierung und Polymerisation von geschäumten 1,4-BDDMA-in-Wasser-Emulsionen: Diese Studie konzentriert sich auf die Formulierungs- und Polymerisationsprozesse von Emulsionen von 1,4-Butandioldimethacrylat (1,4-BDDMA) in Wasser und zeigt ihr Potenzial bei der Erzeugung von Hochleistungs-Polymerschäumen, die für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet sind (Dabrowski et al., 2020).
  • Polymerschäume auf Methacrylatbasis mit kontrollierbarer Konnektivität, Porenform, Porengröße und Polydispersität: Die Forschungsarbeit befasst sich eingehend mit der Herstellung von Polymerschäumen auf Methacrylatbasis mit 1,4-BDDMA und unterstreicht die Vielseitigkeit bei der Produktion von Materialien mit maßgeschneiderten physikalischen Eigenschaften, die für biomedizinische und industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung sind (Dabrowski et al., 2019).
  • Doppelte Replikation von Kolloidkristallfilmen aus Kieselsäure: In diesem Artikel wird die Replikation von Koloidkristallfilmen aus Kieselsäure unter Verwendung von 1,4-BDDMA diskutiert, wobei seine Wirksamkeit bei der Herstellung von strukturierten Materialien für fortschrittliche technologische Anwendungen hervorgehoben wird (Russell und Mallouk, 2017).
  • In-situ-photovernetzbares nanohybrides Elastomer auf Basis von Polybutadien/polyhedralem oligomerem Silsesquioxan: In dieser Studie wird die Entwicklung eines nanohybriden Elastomers unter Verwendung von 1,4-BDDMA untersucht, wobei der Schwerpunkt auf seinen Anwendungen in Klebstoffen für Medizinprodukte und der Hochleistungs-Polymersynthese liegt (Mirmohammadi et al., 2016).
  • Auswirkungen von dentalen Methacrylaten auf den Sauerstoffverbrauch und den Redox-Status von menschlichen Pulpazellen: Die Forschungsergebnisse unterstreichen die Biokompatibilität und potenziellen zahnmedizinischen Anwendungen von 1,4-BDDMA und demonstrieren seine Auswirkungen auf menschliche Pulpazellen, was für dentale Kompositmaterialien von entscheidender Bedeutung ist (Nocca et al., 2014).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Susanna Segerström et al.
European journal of oral sciences, 119(3), 246-252 (2011-05-14)
The aim of this study was to determine water sorption, water solubility, dimensional change caused by water storage, residual monomers, and possible cytotoxic effects of heat-polymerized carbon-graphite fibre-reinforced composites with different fibre loadings based on methyl methacrylate/poly(methyl methacrylate) (MMA/PMMA) and
Susanna Segerström et al.
European journal of oral sciences, 113(5), 422-428 (2005-10-06)
Two matrix resins for fiber composites that remain in a fluid state during storage and handling before polymerization were evaluated. The resin mixtures, based on methyl methacrylate (MMA), were produced with two different cross-linking agent systems: 1,4-butanediol dimethacrylate and ethylene
Aude Heloise Bonardi et al.
Macromolecular rapid communications, 40(23), e1900495-e1900495 (2019-10-31)
Photo-induced thermal polymerization upon near-infrared (NIR) light irradiation has been reported in the literature. In this approach, a component able to convert the NIR light into heat must be used in combination with a thermal initiator to initiate the free-radical
M Krishna Kumar et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 8(5), 183-191 (2002-06-05)
A highly solvating copolymer was prepared in high yield by introducing a flexible crosslinker, 1,4-butanedioldimethacrylate, into the polystyrene matrix by a free radical aqueous suspension polymerization. A 2 mol% crosslinked resin showed rigidity and mechanical characteristics comparable to those of
Giuseppina Nocca et al.
European journal of oral sciences, 117(2), 175-181 (2009-03-27)
The polymerization of methacrylic monomers present in dental composite resins never reaches completion and therefore the leakage of residual monomers into the oral cavity and into biological fluids can cause local and systemic adverse effects. This work was carried out
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf