Fortfahren mit
86680
Tetraethylenglykol-dimethacrylat
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
PEG bismethacrylate, PEG dimethacrylate, PEG hydrogel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O[CH2CH2OCH2CH2OCOC(CH3)=CH2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-653-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803537
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
contains
~0.006% hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.463
density
1.082 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, ether, methacrylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C(C)C(OCCOCCOCCOCCOC(C(C)=C)=O)=O
InChI
1S/C16H26O7/c1-13(2)15(17)22-11-9-20-7-5-19-6-8-21-10-12-23-16(18)14(3)4/h1,3,5-12H2,2,4H3
InChI key
LTHJXDSHSVNJKG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reducing Polymerization Shrinkage: Study focused on reducing polymerization shrinkage in dental restorative composites by using various multifunctional (meth)acrylates including TEGDMA (Świderska et al., 2014).
  • Anti-Metastasis and Anti-Angiogenic Activities: Identification of TEGDMA′s potential anti-cancer drug properties due to its anti-metastasis and anti-angiogenic activities (Oh et al., 2018).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H98773D541800127
description
technical, ≥90% (GC)
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.082 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.463
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)