411167
Bisphenol A-Glycerolat (1 Glycerol/Phenol)-diacrylat
contains MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
2,2-Bis[4-(3-acryloyloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[acryloyloxy(2′-hydroxypropyloxy)phenyl]propane, Bisphenol A glycerolate diacrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Enthält
MEHQ as inhibitor
250-500 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
Viskosität
2000-4000 cP(65 °C)(lit.)
Säurezahl
<5 mg KOH/g
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(OCC(O)COC(=O)C=C)cc1)c2ccc(OCC(O)COC(=O)C=C)cc2
InChI
1S/C27H32O8/c1-5-25(30)34-17-21(28)15-32-23-11-7-19(8-12-23)27(3,4)20-9-13-24(14-10-20)33-16-22(29)18-35-26(31)6-2/h5-14,21-22,28-29H,1-2,15-18H2,3-4H3
InChIKey
VZTQQYMRXDUHDO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup