Merck
436909
Sigma-Aldrich
Diurethandimethacrylat, Isomermischung
contains 225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor, ≥97%
Synonym(e):
Di-HEMA-Trimethylhexyldicarbamat, Diurethan-Dimethacrylat, Methacrylat-Addukt, Urethan-Dimethacrylat
Größe auswählen
100 ML
€ 56,60
500 ML
€ 193,00
€ 56,60
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 56,60
500 ML
€ 193,00
About This Item
Lineare Formel:
R'CH2[C(CH3)(R)CH2]2CH2R', R=H or CH3, R'=NHCO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 56,60
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
liquid
Enthält
225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
Dichte
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
InChIKey
UEKHZPDUBLCUHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Diurethan-Dimethacrylat (DUDA) ist eine Mischung aus Isomeren, die zur Klasse der Methacrylatmonomere gehören. Es handelt sich um ein bifunktionales Monomer, das zwei Methacrylatgruppen und zwei Urethanverbindungen enthält. Es wird häufig im Bereich der Polymerchemie als Vernetzungsmittel oder reaktives Verdünnungsmittel in Klebstoffmaterialien, Beschichtungen und Verbundstoffen verwendet. Es verfügt über gute mechanische und klebende Eigenschaften und ist daher für verschiedene Polymeranwendungen geeignet.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Diurethan-Dimethacrylat:
  • Als Monomer bei der Synthese des Formgedächtnispolymers, das als Matrixmaterial für die Herstellung von hochfesten und steifen Verbundwerkstoffen verwendet wird. Diese Verbundwerkstoffe weisen ein ausgezeichnetes Formgedächtnisverhalten und eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit auf und eignen sich daher für Knochenfixierungssysteme.
  • Als Vernetzungsmittel zur Präparation der Biomaterialien an der Zahnprothese, die in die Polymermatrix integrierte Antimykotika enthalten, um die Arzneimittelabgabe zu kontrollieren.
  • Als Vernetzungsmittel bei der Synthese von Anionenaustauschmembranen (AEMs) zur Verwendung in elektrochemischen Geräten.
Diurethan-Dimethacrylat wird als Vorstufe zur Herstellung des multifunktionalen Polymer-Nanokomposits mit verstärkter Lumineszenzaktivität verwendet. Es kann auch im durch Digital Light Processing (DLP) vermittelten 3D-Druck eingesetzt werden.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mehwish Pasha et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 114, 111040-111040 (2020-10-01)
Secondary caries is one of the most major cause for re-placement of dental composite restorations. Targeting the survival of cariogenic bacteria residing on the restoration surface may reduce this problem. The present study aims to evaluate the antibacterial potential as
Gaute Floer Johnsen et al.
Journal of dentistry, 56, 84-98 (2016-11-12)
This study aims at evaluating and comparing mechanical, chemical, and cytotoxicological parameters of a commercial brand name composite material against two 'own brand label' (OBL) composites. Parameters included depth of cure, flexural strength, degree of conversion, polymerization shrinkage, filler particle
Kyungsun Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-03-07)
Concerns regarding unbound monomers in dental composites have increased with the increased usage of these materials. This study assessed the biological effects of urethane dimethacrylate (UDMA), a common monomer component of dental composite resins, on the cariogenic properties of Streptococcus
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and
Artikel
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.