494356
Bisphenol A-Glycerolatdimethacrylat
glycerol/phenol 1
Synonym(e):
2,2′-Bis[4-(3-methacryloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan, 2,2′-Bis[4-(3-methacryloyloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan, 2,2-Bis[p -(3-methacryloxy-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan, 2,2-Bis[p -[2-hydroxy-3-(methacryloxy)propoxy]phenyl]propan, Bisphenol-A-bis(2-hydroxy-3-methacryloxypropyl)ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
glycerol/phenol, 1
Brechungsindex
n20/D 1.552 (lit.)
Dichte
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC(O)COc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OCC(O)COC(=O)C(C)=C)cc2
InChI
1S/C29H36O8/c1-19(2)27(32)36-17-23(30)15-34-25-11-7-21(8-12-25)29(5,6)22-9-13-26(14-10-22)35-16-24(31)18-37-28(33)20(3)4/h7-14,23-24,30-31H,1,3,15-18H2,2,4-6H3
InChIKey
AMFGWXWBFGVCKG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
- der Phenylring bietet Chemikalienbeständigkeit
- die Etherbindung bietet Flexibilität
- die Hydroxygruppe bietet eine gute Anhaftung
- das Methacrylat ist die reaktive Stelle für die Vernetzung
Anwendung
- Als Vernetzungsmonomer bei der Herstellung von zwitterionischen monolithischen Säulen für die Flüssigchromatografie.
- Bei der Herstellung eines antibakteriellen Dentalklebers.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.