Merck
723266
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosteron-2,2,3,4,4,6-d6-Sulfat Natriumsalz
97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Androst-5-en-17-one-2,2,3,4,4,6-d6, 3-(sulfooxy sodium salt
Größe auswählen
1 MG
€ 239,00
5 MG
€ 765,00
10 MG
€ 1.410,00
€ 239,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 239,00
5 MG
€ 765,00
10 MG
€ 1.410,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19D6H21O5NaS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
396.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 239,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12C(C([2H])([2H])[C@](OS(=O)(O[Na])=O)([2H])C([2H])([2H])C2)=C([2H])CC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4=O
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14?,15?,16?,18-,19-;/m0./s1/i3D,7D2,11D2,13D;
InChIKey
GFJWACFSUSFUOG-WNCZOCEESA-M
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)