Fortfahren mit
710784
11-Desoxycortisol-2,2,4,6,6-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
11-Deoxy-17-hydroxycorticosteron-2,2,4,6,6-d5, 17,21-Dihydroxyprogesteron-2,2,4,6,6-d5, Cortexolon-2,2,4,6,6-d5, Reichstein′s Substanz S (2,2,4,6,6-d5)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 918,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21D5H25O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.49
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
powder
€ 363,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
208 °C (dec.)
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1/i3D2,5D2,11D
InChI key
WHBHBVVOGNECLV-NGKMQDFHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)