Wichtige Dokumente
713031
1-Ethyl-3-methyl-imidazolium-iodid
97%
Synonym(e):
EMIMI
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96.5% (HPLC)
97%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.5% water
SMILES String
[I-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.HI/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?