Merck
95137
1-Butyl-3-Methylimidazoliumbromid
>97.0% (HPLC)
Synonym(e):
BMIMBr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
>97.0% (HPLC)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>97.0% (HPLC)
form
crystals
impurities
≤1% water
SMILES string
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide is a neutral ionic liquid.
Application
BMIMBr undergoes gelation with gelatin to form ion jelly, a quasi-solid material for use in chemoresistive gas sensors. It can be used as a solvent for the preparation of 1,2,4,5-substituted imidazoles.
Other Notes
Ionic liquid used in a Heck reaction
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-Methylimidazoliumbromid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)