Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 170,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 535,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.62
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5163190
Assay:
≥95%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Application
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an imidazolium chloride ionic liquid that can be used as:
- A starting material for the preparation of 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride/tetrafluoroborate (EMI.Cl.BF4) molten salt for electrochemical studies.
- A solvent as well as catalyst for the depolymerization of oak wood lignin.
- A solvent in the hydrolysis of hemicellulose (xylan) to xylose using Brønsted acid catalysts.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description dry, ≥98.0% (T) | description ≥97.0% | description - |
| assay ≥95% | assay ≥98.0% (T) | assay ≥97.0% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 77-79 °C (lit.) | mp 77-79 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
370.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
188 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?