Merck
F408
Sigma-Aldrich
Ferrocen
98%
Synonym(e):
Bis(cyclopentadienyl)eisen, Di(cyclopentadienyl)eisen
About This Item
Lineare Formel:
Fe(C5H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.03 mmHg ( 40 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: iron
reagent type: catalyst
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
172-174 °C (lit.)
λmax
358 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChIKey
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ferrocen (Dicyclopentadienyliron) kann verwendet werden:
  • Als Gerüst für chirale Liganden in einer asymmetrischen Katalyse.
  • In ferrocenhaltigen Elektrolyten für farbstoffsensibilisierte Solarzellen-Anwendungen.
  • In der Synthese von asymmetrischen Ferrocen-Liganden als Katalysatoren für Kreuzkupplung, Hydrogenierung, Allylsubstitution, Hydroformylierung und Aldolreaktionen.
  • In der Synthese von zweidimensionalem, hexagonal geordnetem mesoporösem Kohlenstoff (CMK-5) mittels chemischer Gasphasenabscheidung, die zur Katalysatorunterstützung bei der Oxidation von Methanol verwendet wird.
  • In der Synthese von molekularen Hybriden von Ferrocen und Fulleren (Bucky-Ferrocene).
  • In der Herstellung von Ferrocenium-Salz, das als mildes Oxidans verwendet wird.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The syntheses and catalytic applications of unsymmetrical ferrocene ligands
Atkinson RCJ, et al.
Chemical Society Reviews, 33(33), 313-328 (2004)
Kristjan Kalam et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 9, 119-128 (2018-02-15)
Thin solid films consisting of ZrO
Muneebah Adams et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(13), 4677-4685 (2013-01-31)
A series of aryl-functionalized and ferrocenyl monothiosemicarbazone compounds (L1-L4) were synthesized in moderate yields via a general Schiff-base condensation reaction. The thiosemicarbazone (TSC) ligands were reacted with the ruthenium dimer [Ru(Ar)(μ-Cl)Cl](2) (Ar = benzene; p-cymene) to yield a series of
Lanti Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46), 19199-19206 (2012-11-07)
Adopting supramolecular chemistry for immobilization of proteins is an attractive strategy that entails reversibility and responsiveness to stimuli. The reversible and oriented immobilization and micropatterning of ferrocene-tagged yellow fluorescent proteins (Fc-YFPs) onto β-cyclodextrin (βCD) molecular printboards was characterized using surface
Micheál D Scanlon et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(8), 2847-2857 (2013-01-23)
Rarely reported low-cost molybdenum boride and carbide microparticles, both of which are available in abundant quantities due to their widespread use in industry, adsorb at aqueous acid-1,2-dichloroethane interfaces and efficiently catalyse the hydrogen evolution reaction in the presence of the
Artikel
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.