Wichtige Dokumente
713066
1-Butyl-3-methyl-imidazolium-iodid
99%
Synonym(e):
BMIMI
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.5% (HPLC)
99%
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤25 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
[I-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.HI/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XREPTGNZZKNFQZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
433.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
223 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?