Merck
695904
Sigma-Aldrich
1,3-Butadien -Lösung
15 wt. % in hexane
Synonym(e):
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
Größe auswählen
250 G
€ 474,00
€ 474,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 474,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 474,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
15 wt. % in hexane
Brechungsindex
n20/D 1.376
Dichte
0.682 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
InChIKey
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
1,3-Butadien kann als Monomer verwendet werden, um Polybutadien mit einer Hydroxy-Endgruppe und einer Silyl-Endgruppe zum Schutz der Hydroxy-Gruppe zu synthetisieren; dieses ist ein Vorläufer für die zweistufige Synthese von Hydroxyl-terminiertem Polybutadien (HTPB).[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-105.0 °F
Flammpunkt (°C)
-76.11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of hydroxyl-terminated polybutadiene bearing pendant carboxyl groups by combination of anionic polymerization and blue light photocatalytic thiol-ene reaction and its pH-triggered self-assemble behavior.
Zhang W, et al.
Reactive and Functional Polymers, 127, 161-167 (2018)
Xin Min et al.
Royal Society open science, 5(5), 180156-180156 (2018-06-13)
A novel alkyl lithium-based initiator with relatively large steric hindrance, tert-butyldimethylsiloxydimethylpropyl lithium (TBDMSODPrLi), was designed and synthesized. By using TBDMSODPrLi, hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) was prepared via anionic polymerization. The macromolecular structure of HTPB was characterized and verified by FTIR and
Dewakar Sangaraju et al.
Analytical chemistry, 84(3), 1732-1739 (2012-01-10)
1,3-Butadiene (BD) is an important industrial chemical and a common environmental pollutant present in urban air. BD is classified as a human carcinogen based on epidemiological evidence for an increased incidence of leukemia in workers occupationally exposed to BD and
Masato Ohashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(45), 18018-18021 (2011-10-19)
Pyridines, which comprise one of the most important classes of the six-membered heterocyclic compounds, are widely distributed in nature, and the transition-metal-catalyzed [2 + 2 + 2] cycloaddition reaction of two alkynes and a nitrile is one of the most
Mohammed Bahou et al.
The Journal of chemical physics, 137(8), 084310-084310 (2012-09-04)
The reactions of chlorine and hydrogen atoms with trans-1,3-butadiene in solid para-hydrogen (p-H(2)) were investigated with infrared (IR) absorption spectra. When a p-H(2) matrix containing Cl(2) and trans-1,3-butadiene was irradiated with ultraviolet light at 365 nm, intense lines at 650.3
Questions
  1. 중합금지제가 들어가 있나요?
    1 answer
    1. This product is a 15% solution in Hexane. No inhibitors or stabilizers have been added.