Wichtige Dokumente
277177
Methanol-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C-markiertes Methanol, Methylalkohol-13C, Methyl-13C-Alkohol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.329 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-98 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C
Format
neat
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
InChIKey
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?