Fortfahren mit
487228
1,3-Butadien-d6
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
Perdeutero-1,3-butadiene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
D2C=CDCD=CD2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
3102 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥98% (CP)
autoignition temp.
788 °F
contains
hydroquinone as stabilizer
bp
−4.5 °C (lit.)
mp
−109 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]\C([2H])=C([2H])\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI key
KAKZBPTYRLMSJV-UFSLNRCZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lecture bottle with brass CGA 110/180 valve
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
452440513946444863
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
description
98 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
99.9 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥99% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99.9 atom % D
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−109 °C (lit.)
mp
174-177 °C (lit.)
mp
-
mp
−93.8 °C (lit.)
bp
−4.5 °C (lit.)
bp
285 °C (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1441-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)