Merck
695629
Sigma-Aldrich
2-(5-Hexyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
97%
Synonym(e):
5-Hexyl-2-thiophen-Boronsäurepinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H27BO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5
bp
140-142 °C/0.5 mmHg
Dichte
0.977 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCc1ccc(s1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BO2S/c1-6-7-8-9-10-13-11-12-14(20-13)17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h11-12H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
FWZQTJFOKCBQGX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.