Merck
735345
Sigma-Aldrich
5-Carboxythiophen-2-Boronsäurepinakolester
96%
Synonym(e):
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
Größe auswählen
1 G
€ 293,00
€ 293,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 293,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 293,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-181 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
InChIKey
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)