Merck
694819
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-Methylbenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
168-173 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
Cc1ccc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
CSAPESWNZDOAFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)