Merck
675830
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromanisol
97%
Größe auswählen
1 G
€ 67,30
€ 67,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 67,30
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 67,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChIKey
OQZAQBGJENJMHT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)