Fortfahren mit
B56307
Bromessigsäure
reagent grade, 97%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
2-Bromoethanoic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
2 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.95
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-175-8
Beilstein/REAXYS Number:
506167
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Grade:
reagent grade
€ 39,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
General description
Bromoacetic acid is commonly used in acylation, alkylation, condensation, addition, cycloaddition, and esterification reactions.
Application
Bromoacetic acid can be used:
  • As a quaternizing and alkylating agent.
  • For carboxymethylation of poly(ethylene glycol) for bacterial adhesion experiments.
  • For the synthesis of C60-fused lactone in the presence of Mn(OAc)3·2H2O.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17000A9256
description
reagent grade, 97%
description
ReagentPlus®, ≥99.0%
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
grade
-
grade
reagent grade
assay
97%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
powder, crystals or chunks
mp
47-49 °C (lit.)
mp
46-49 °C, 47-49 °C (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
bp
208 °C (lit.)
bp
208 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromessigsäure
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-08-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf