Merck
645893
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorbenzyliden)-4-anisidin
97%
Synonym(e):
4-Methoxy-N-(2-chlorobenzylidene)aniline
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-17-13-8-6-12(7-9-13)16-10-11-4-2-3-5-14(11)15/h2-10H,1H3/b16-10+
InChIKey
LSBFMYAAXUQSLF-MHWRWJLKSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)