328464
2-Azetidinon
98%
Synonym(e):
β-Propiolactam, 2-Azacyclobutanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
106 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: very soluble(lit.)
ethanol: very slightly soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCN1
InChI
1S/C3H5NO/c5-3-1-2-4-3/h1-2H2,(H,4,5)
InChIKey
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges