Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.0020%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,323–1,326
Abdampfrückstand: ≤ 0,0020 %
Wasser: ≤ 0,10 %
Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility 20 g/L | solubility 20 g/L | solubility 20 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 22 % | expl. lim. 22 % | expl. lim. 22 % | expl. lim. 22 % |
| pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
hcodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8222711000 | 04022536487205 |
| 8222719025 | 04022536487236 |
| 8222719190 | 04022536944173 |
| 8222712500 | 04022536487212 |