Merck
636584
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorpyridin
97%
Größe auswählen
5 G
€ 82,00
€ 82,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 82,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 82,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
InChIKey
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)