Merck
D73707
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorpyridin
98%
Größe auswählen
100 G
€ 57,70
€ 57,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 57,70
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.99
Beilstein:
108664
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 57,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-86 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChIKey
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)