Fortfahren mit
C70002
3-Chloropyridin
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,10
€ 45,07
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-955-7
Beilstein/REAXYS Number:
105744
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 45,07
Listenpreis€ 60,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI key
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C69802D73405C70223
description
ReagentPlus®, 99%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
148 °C (lit.)
bp
166 °C/714 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
solid
refractive index
n20/D 1.533 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloropyridin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)