Merck
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamin-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
2-Amino-ethanol-13C2
Größe auswählen
100 MG
€ 414,00
€ 414,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 414,00
About This Item
Lineare Formel:
HO13CH213CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 414,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)