Merck
606308
Sigma-Aldrich
Ethanolamin-13C2 -hydrochlorid
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
2-Amino-ethanol-13C2 -hydrochlorid
Größe auswählen
100 MG
€ 845,00
€ 845,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 845,00
About This Item
Lineare Formel:
HO13CH213CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 845,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
84-86 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
Cl.N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H/i1+1,2+1;
InChIKey
PMUNIMVZCACZBB-AWQJXPNKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)