Merck
617083
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1,2,2-d4-Amin
98 atom % D
Synonym(e):
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
Größe auswählen
100 MG
€ 322,00
€ 322,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 322,00
About This Item
Lineare Formel:
HOCD2CD2NH2
Molekulargewicht:
65.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 322,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11 °C (lit.)
Dichte
1.080 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
InChIKey
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yasuhiro Horibata et al.
Journal of lipid research, 61(8), 1221-1231 (2020-06-25)
The final step of the CDP-ethanolamine pathway is catalyzed by ethanolamine phosphotransferase 1 (EPT1) and choline/EPT1 (CEPT1). These enzymes are likely involved in the transfer of ethanolamine phosphate from CDP-ethanolamine to lipid acceptors such as 1,2-diacylglycerol (DAG) for PE production