Merck
485209
Sigma-Aldrich
2-Bromethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonym(e):
Ethylen-d4-bromhydrin
Größe auswählen
5 G
€ 416,00
€ 416,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 416,00
About This Item
Lineare Formel:
BrCD2CD2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 416,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)