Merck
605875
Sigma-Aldrich
Cholesterin-4-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC26H46O
Molekulargewicht:
387.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
Dichte
1.070 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4[13CH2][C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1
InChIKey
HVYWMOMLDIMFJA-CHMPPTJKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)