Merck
774898
Sigma-Aldrich
7-Dehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
(3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol
Größe auswählen
1 MG
€ 766,00
5 MG
€ 3.090,00
€ 766,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 766,00
5 MG
€ 3.090,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27D7H37O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 766,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC=C3[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@H](C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[H]
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChIKey
UCTLRSWJYQTBFZ-UDEPUTHCSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)