Merck
596507
Sigma-Aldrich
Propion-d5 -säure
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3,2D2
InChIKey
XBDQKXXYIPTUBI-ZBJDZAJPSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)