Wichtige Dokumente
565504
Salicylidenanilin
97%
Synonym(e):
2-Hydroxybenzylidenanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
49-53 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c15-13-9-5-4-6-11(13)10-14-12-7-2-1-3-8-12/h1-10,15H/b14-10+
InChIKey
QIYHCQVVYSSDTI-GXDHUFHOSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP2D6(1565)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)