Dokumente
8.08518
Sigma-Aldrich
1-Vinyl-2-pyrrolidone
(stabilized with N,N′-di-sec-butyl-1,4-phenylenediamine) for synthesis
Synonym(e):
1-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
EG-Index-Nummer:
201-800-4
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.12 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
240 °C
Wirksamkeit
1022 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.4-10 % (v/v)
pH-Wert
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
13-14 °C
Übergangstemp.
flash point 95 °C
Löslichkeit
soluble 52.1 g/L
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • The Promising Potential of Gallium Based Liquid Metals for Energy Storage.: This review discusses the unique properties of Gallium-based liquid metals, including GaInSn alloys, for applications in energy storage systems. Their high conductivity and low viscosity make them ideal for use in flexible electronics and battery technologies (Rehman WU et al., 2024).
  • Liquid Metal Encased in Biomimic Polydopamine Armor to Reinforce Photothermal Conversion and Photothermal Stability.: This study explores the encapsulation of GaInSn liquid metal in polydopamine to enhance photothermal conversion efficiency and stability, showing promise for applications in solar thermal energy and photothermal therapy (Wei W et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.044
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Die Substanz ist mit N,N-Di-sek-butyl-1,4-phenylendiamin stabilisiert.
Zum Zeitpunkt der analytischen Prüfung wurde ein Stabilisatorgehalt von >10 ppm ermittelt.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup