539821
2-Methylpropan
99.995%
Synonym(e):
Isobutan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.01 (21 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
72.2 psi ( 37.7 °C)
Assay
99.995%
Selbstzündungstemp.
860 °F
Expl.-Gr.
8.3 %
bp
−12 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−160 °C (lit.)
Dichte
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
InChIKey
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-117.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)