Fortfahren mit
411027
Piperidin
≥99.5%, purified by redistillation
Synonym(e):
Hexahydropyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 72,20
1 L
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 355,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-813-0
Beilstein/REAXYS Number:
102438
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Bp:
106 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 mmHg ( 20 °C)
€ 72,20
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
purified by
redistillation
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Piperidin kann als Basis für die oxidative Homokupplung von terminalen Alkinen verwendet werden, um bei Vorhandensein von Kupfernanopartikeln auf einem Polyanylin-Trägerkatalysator symmetrische 1,4-disubstituierte 1,3-Diene zu bilden. Es eignet sich ferner zum Spalten der Fmoc-Gruppe in Nα-9-Fluorenylmethoxycarbonyl(Fmoc)-Aminosäuren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PX1235W29082080645
description
≥99.5%, purified by redistillation
description
-
description
≥99%, FG
description
suitable for peptide synthesis, 20% in DMF
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99%
assay
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.930 g/mL at 20 °C
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.434
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
23 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperidin
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-89-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf