Merck
530913
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropionitril
98%
Größe auswählen
25 G
€ 47,20
€ 47,20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 47,20
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3O(CH2)2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 47,20
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
nitrile
SMILES String
CCCCOCCC#N
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-4,6-7H2,1H3
InChIKey
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
192.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Understanding and Successfully Applying Materials for Dye-sensitized solar cells.
Desilvestro H, et al.
Material Matters, 9(1), 14-17 (2014)
Amido-imidol tautomerization by acid-catalyzed addition of nitriles to 16-hydroxyhexadec-cis-9-enoic acid: A novel route for 9-[substituted amido]-16-ol-hexadecanoic acids, and their biological importance and possible industrial utilization.
Hosamani KM and Sattigeri RM.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 44(2), 254-260 (2005)