Merck
160962
Sigma-Aldrich
Succinonitril
99%
Synonym(e):
1,2-Dicyanoethan, Butandinitril, Succinonitril
Größe auswählen
25 G
€ 28,90
100 G
€ 79,30
500 G
€ 272,00
€ 28,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 28,90
100 G
€ 79,30
500 G
€ 272,00
About This Item
Lineare Formel:
NCCH2CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.09
Beilstein:
1098380
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 28,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
265-267 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 130 g/L
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#CCCC#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2
InChIKey
IAHFWCOBPZCAEA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Succinonitril ist ein plastischer Kristall.[1] Es ist der Vorläufer von 1,4-Diaminobutan.[2]
Anwendung
Mit ionischen Flüssigkeiten aufgelöstes und in einem Trägerpolymer eingeschlossenes Succinonitril wurde zum Konstituieren von Gelpolymer-Elektrolyten verwendet.[3] Es wurde als Dotierungsmittel zum Untersuchen der Ionenleitfähigkeit und der Ergebnisse der Röntgenabsorptionsspektroskopie für mit Lithium- und Kupfersalz dotiertes Succinonitril eingesetzt.[4]
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jahaziel Villarreal et al.
Membranes, 10(3) (2020-03-21)
In the present work, the effect of temperature and additives on the ionic conductivity of mixed organic/ionic liquid electrolytes (MOILEs) was investigated by conducting galvanostatic charge/discharge and ionic conductivity experiments. The mixed electrolyte is based on the ionic liquid (IL)
A Combined Conductivity and XAS Study of Plastically Crystalline Electrolytes.
Chadwick AV, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 249(1) (2010)
Song Wang et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 81(11), 2311-2321 (2020-08-14)
As porous crystal materials, metal-organic frameworks (MOFs) have attracted wide attention in the field of environmental remediation. In this study, a trivalent iron-tartaric acid metal-organic framework (T2-MOF) was successfully synthesized using the inexpensive raw materials ferric chloride (FeCl3.6H2O) and tartaric
Rohit Trivedi et al.
Nature materials, 1(3), 157-159 (2003-03-06)
The problem of interface pattern selection in nonlinear dissipative systems is critical in many fields of science, occurring in physical, chemical and biological systems. One of the simplest pattern formations is the Saffman-Taylor finger pattern that forms when a viscous
Studies on the systems involved in succinonitrile metabolism in liver.
M Floreani et al.
Pharmacological research communications, 12(5), 433-439 (1980-05-01)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf