Fortfahren mit
E6200
(Ethoxymethylen)malononitril
98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5OCH=C(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-597-0
Beilstein/REAXYS Number:
1634241
MDL number:
Assay:
98%
€ 34,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
bp
160 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
functional group
ether, nitrile
SMILES string
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
InChI key
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
This product is known to be a strong sensitizing agent
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
690414727881M1407
description
98%
description
Arxada quality, ≥99.0% (calculated, GC, KF)
description
≥98%
description
≥99%
assay
98%
assay
≥99.0% (calculated, GC, KF)
assay
≥98%, ≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
160 °C/12 mmHg (lit.)
bp
220 °C (lit.)
bp
-
bp
220 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
mp
-
mp
30-32 °C (lit.)
functional group
ether
functional group
nitrile
functional group
nitrile
functional group
nitrile
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)