Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 237,00 € 177,75 |
Über diesen Artikel
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.403
bp
164-165 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, nitrile
SMILES string
COCCC#N
InChI
1S/C4H7NO/c1-6-4-2-3-5/h2,4H2,1H3
InChI key
OOWFYDWAMOKVSF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| bp 164-165 °C (lit.) | bp - | bp 76-78 °C/10 mmHg (lit.) | bp 70-72 °C |
| density 0.937 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.974 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.615 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.696 g/mL at 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.403 | refractive index n20/D 1.454 | refractive index n20/D 1.481 (lit.) | refractive index n20/D 1.405 |
| functional group ether | functional group hydroxyl | functional group bromo, nitrile | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxypropionitril
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?