Merck
493457
Sigma-Aldrich
Trichloressigsäure-1-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
€ 1.760,00
€ 1.760,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.760,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl313CCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.760,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-58 °C (lit.)
Dichte
1.630 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
InChIKey
YNJBWRMUSHSURL-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)