Fortfahren mit
T0699
Trichloressigsäure -Lösung
6.1 N
Synonym(e):
TCA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.39
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
Concentration:
6.1 N, ~100 % (w/v)
Form:
liquid
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
concentration
6.1 N, ~100 % (w/v)
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloressigsäure (TCA) ist eine starke Säure. Beim pH-Wert von Trinkwasser existiert TCA fast in Salzform.
Application
Trichloressigsäurelösung wird wie folgt verwendet:
  • im Indolamin-2,3-dioxygenase(IDO)-Enzymassay für die Hydrolyse von N-Formylkynurenin und zum Herstellen von Kynurenin
  • bei der Proliferation von glatten Muskelzellen von humanen Lungenarterien (HPASMC)
  • zum Behandeln von Grundgewebe und Ausfällungen von Proteinen während der Proteinextraktion und -quantifizierung
Biochem/physiol Actions
Trichloressigsäure (TCA) ohne bekannte systemische Toxizität wird als bewährtes Mittel für oberflächliche Peelings eingesetzt. Sie ist ein Peroxisomproliferator.
Trifluoressigsäurelösung wird traditionell zum Ausfällen von Proteinen eingesetzt. Sie kann zum Bestimmen der Proteinkonzentration durch quantitative Ausfällung eingesetzt werden. Trifluoressigsäure kann auch als Entkalker und Fixiermittel in der Mikroskopie verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T915991228T8657
concentration
6.1 N, ~100 % (w/v)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
liquid
form
-
form
crystals, flakes
form
powder or flakes (or crystals)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloressigsäure -Lösung
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Where can I find the IFU for this reagent please?
    1 answer
    1. Helpful?
  2. Is solution prepared in water at 1g/ml concentration?
    1 answer
    1. This product is prepared in water at approximately 1.0 g/mL. The concentration may range from 5.8 - 6.1M or 0.947 - 1.05 g/mL. The lot-specific molarity of this solution is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certficate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t0699#product-documentation
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf