Merck
490962
Sigma-Aldrich
Harnstoff-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
15N-markierter Harnstoff, Karbamid-15N2, Kohlensäurediamid-15N2
Größe auswählen
50 G
€ 1.040,00
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 1.040,00
About This Item
Lineare Formel:
H215NCO15NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
5 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1